Fortfahren mit
SML2401
Imeglimin hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, anti-hyperglycemic compound
Synonym(e):
(6R)-1,6-dihydro-N,N,6-trimethyl-1,3,5-Triazine-2,4-diamine Hydrochloride,, (6R)-3,6-Dihydro-N2,N2,6-trimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, EMD 387008 Hydrochloride, EMD-387008 Hydrochloride, R-(4-Imino-6-methyl-1,4,5,6-tetrahydro-[1,3,5]trazin-2-yl)dimethylamine Hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N5 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.20 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Imeglimin hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N1[C@@H](N=C(N=C1N(C)C)N)C
InChI
1S/C6H13N5.ClH/c1-4-8-5(7)10-6(9-4)11(2)3;/h4H,1-3H3,(H3,7,8,9,10);1H/t4-;/m1./s1
InChI key
UXHLCYMTNMEXKZ-PGMHMLKASA-N
Biochem/physiol Actions
Glucose-lowering agent that appears to target mitochondrial bioenergetics
Imeglimin is a first-in-class oral glucose-lowering agent whose mechanism of action targets mitochondrial bioenergetics, resulting in increased insulin secretion in response to glucose, improved glucose uptake by skeletal muscle, and suppression of gluconeogenesis. Imeglimin has been shown to decrease reactive oxygen species overproduction and delay mPTP opening, preventing cell death during oxidative stress, protecting beta-cells. In an animal model, it has been shown to reduce metabolic syndrome-related diabetic cardiomyopathy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9179Y0001209PHR1324
Meglumin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001209
Meglumin
description
≥98% (HPLC)
description
99.0-100.5% dry basis, meets USP testing specifications
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.0-100.5% dry basis
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)