Fortfahren mit
SML2406
JI130
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-N-(2-(Allyloxy)phenethyl)-3-(7-methoxy-1H-indol-3-yl)acrylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 249,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 249,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CNC2=C1C=CC=C2OC)NCCC3=CC=CC=C3OCC=C
InChI
1S/C23H24N2O3/c1-3-15-28-20-9-5-4-7-17(20)13-14-24-22(26)12-11-18-16-25-23-19(18)8-6-10-21(23)27-2/h3-12,16,25H,1,13-15H2,2H3,(H,24,26)/b12-11+
InChI key
BNTYDBBGNPFECO-VAWYXSNFSA-N
Biochem/physiol Actions
JI130 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of the helix-loop-helix transcription factor Hes1 that blocks Hes1-mediated transcriptional repression. JI130 potently inhibits pancreatic cancer cell lines proliferation, and shrink tumor in a mice pancreatic tumor xenograft model.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of the helix-loop-helix transcription factor Hes1 that blocks Hes1-mediated transcriptional repression
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700900HPA066929SAB1305686
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)