Fortfahren mit
SML2440
SGC-iMLLT
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-1-Methyl-N-(2-((2-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-1H-indazole-5-carboxamide, Chemical Probe 92
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 84,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(N(C)N=C2)C=C1)NC3=CC=C4NC(CN5[C@@H](C)CCC5)=NC4=C3
InChI
1S/C22H24N6O/c1-14-4-3-9-28(14)13-21-25-18-7-6-17(11-19(18)26-21)24-22(29)15-5-8-20-16(10-15)12-23-27(20)2/h5-8,10-12,14H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H,24,29)(H,25,26)/t14-/m0/s1
InChI key
QGNDVASWIHEXCL-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC-iMLLT (Chemical Probe 92) is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of YEATS domain MLLT1/3 histone interaction. SGC-iMLLT downregulates MYC and DDN genes, while increases CD86 in MV4;11 AML cells.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of YEATS domain MLLT1/3 histone interaction
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1133SML3909SML2951
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
SGC-iMLLT (S)-1-Methyl-N-(2-((2-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-1H-indazole-5-carboxamide
-
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)