Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 461,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H37N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
535.70
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(C)(C)C)c1c2c(c(ccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C4CCCCC4)Cc3ccccc3)ccc1
InChI key
DQXORJHBZHLLTE-SANMLTNESA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of ubiquitin specific protease 30 (USP30)
MF-094 is a potent inhibitor of ubiquitin specific protease 30 (USP30), a de-ubiquitinating enzymes (DUB) that opposes the action of parkin-mediated ubiquitination in clearing damaged mitochondria. MF-094 is selective for USP30 with an IC50 value of 120 nM, compared to >10 μM for USPs 1, 8, and 9.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Usp30 | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4438, purified immunoglobulin |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?