Merck
SML2552
AP-C5
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-N-2-propyn-1-yl-2-pyrimidinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CCNC1=NC=CC(C2=CC=C(N3C=NC=C3)C=C2)=N1
InChI
1S/C16H13N5/c1-2-8-18-16-19-9-7-15(20-16)13-3-5-14(6-4-13)21-11-10-17-12-21/h1,3-7,9-12H,8H2,(H,18,19,20)
InChI key
QKHQFSQJQKGFAA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AP-C5 is a potent and selective inhibitor of the guanosine 3′,5′-cyclicmonophosphate (cGMP)-dependent protein kinase II (cGKII)that selectively blocks cGKII dependent phosphorylation of the vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP) in intestinal organoids. AP-C5 mitigates secretory response provoked by the GCC-activating Escherichia coli heat-stable toxin (STa) in mouse small intestinal tissue.
potent and selective inhibitor of the guanosine 3′,5′-cyclicmonophosphate (cGMP)-dependent protein kinase II (cGKII)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)