Fortfahren mit
SML2590
AZD3463
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AZD 3463, AZD-3463, N-(4-(4-Aminopiperidin-1-yl)-2-methoxyphenyl)-5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-amine, N-[4-(4-Amino-1-piperidinyl)-2-methoxyphenyl]-5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25ClN6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.95
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 362,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CN=C(N=C1C2=CNC3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C=C4OC)N5CCC(CC5)N
InChI
1S/C24H25ClN6O/c1-32-22-12-16(31-10-8-15(26)9-11-31)6-7-21(22)29-24-28-14-19(25)23(30-24)18-13-27-20-5-3-2-4-17(18)20/h2-7,12-15,27H,8-11,26H2,1H3,(H,28,29,30)
InChI key
GCYIGMXOIWJGBU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD3463 is an orally available, potent receptor tyrosine kinase (RTK) inhibtor against anaplastic lymphoma kinase ALK (Ki = 0.75 nM; IC50 = 15-21 nM with 5FAM-Srctide as substrate & 30 μM ATP), insulin-like growth factor (IGF)-1 receptor (IGF1R), ROS1 (c-Ros), and Trk-A (NTRK1). AZD3463 effectively inhibits multiple crizotinib-resistant cancer growth and displays in vivo efficacy against FLT3-ITD-dependent MOLM-13 acute myeloid leukemia (AML) as well as NGP (wt ALK) & SH-SY5Y (ALK-F1174L) neuroblastoma in mice (15 mg/kg ip.).
Orally available, potent RTK inhibtor against anaplastic lymphoma kinase (ALK), IGF1R, ROS1 and Trk-A (NTRK1) with in vitro and in vivo anticancer efficacy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4345SML1433SML1858
AZD3965 ≥98% (HPLC)
SML4345
AZD3965
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
AZD3463 receptor tyrosine kinase inhibitor
-
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)