The stability of this product when suspended in DMSO or other solvents has not been determined.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 631,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
dTAG-13, ≥98% (HPLC)
ligand
thalidomide
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[C@@H](C1=C(C=CC=C1)OCC(NCCCCCCOC2=C(C3=CC=C2)C(N(C3=O)C4CCC(NC4=O)=O)=O)=O)CCC5=CC=C(C(OC)=C5)OC)[C@@H]6CCCCN6C([C@H](C7=CC(OC)=C(C(OC)=C7)OC)CC)=O
InChI
1S/C57H68N4O15/c1-7-37(36-32-47(71-4)52(73-6)48(33-36)72-5)54(65)60-29-14-12-19-41(60)57(68)76-43(25-22-35-23-26-44(69-2)46(31-35)70-3)38-17-10-11-20-42(38)75-34-50(63)58-28-13-8-9-15-30-74-45-21-16-18-39-51(45)56(67)61(55(39)66)40-24-27-49(62)59-53(40)64
InChI key
BJFBRLAWLPZOMJ-QHVFGHLPSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to off-white |
| ligand thalidomide | ligand - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Any idea of the stability of this compound suspended in DMSO at 500uM?