Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,70 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 265,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint brown-red to dark red
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c3cc4c(cncc4)cc3)C1=CC(=O)C(=O)c2c1cccc2
InChI key
NYDMVPHEEBVAHT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Hsp90 inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
YZ129 is an ATP site-targeting Hsp90 inhibitor (IC50 = 29.5 nM against 2.5 nM geldanamycin-FITC for binding human HSP90α) that prevents thapsigargin (1 μM)-induced NFAT nuclear translocation in HeLa cells (IC50 = 820 nM) by blocking HSP90 client calcineurin-mediated NFAT dephosphorylation. YZ129 (5 μM; 24-48 hr) suppresses U87 glioblastoma (GBM) cell migration and proliferation as a result of G2/M arrest and apoptosis induction. Daily intraperitoneal administration is efficacious against U87 xenografts (s.c.; bilateral posterior limbs)-derived tumor growth in mice in vivo.
Other Notes
Product may exist in a Tautomeric Form.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?