Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)N
InChI
1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1
InChI key
XIGSAGMEBXLVJJ-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description A cell-permeable inhibitor of nitric oxide synthase that exhibits about 17-fold greater selectivity for rat neuronal nitric oxide synthase (IC50 = 300 nM) compared to the endothelial enzyme (IC50 = 5.4 µM). | description clone 6C2.1 | description clone 2D3.1 |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to off-white | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?