Fortfahren mit
SML2689
EN6
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-Acrylamido-4-fluorophenyl)-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-[4-Fluoro-3-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]phenyl]-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14F2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 78,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(NC(C=C)=O)C=C(NC(C2=CN(C3=C(F)C=CC=C3)N=C2)=O)C=C1
InChI key
SUSXQEYPNDORDQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Autophagy activator that upregulates lysosomal v-ATPase activity and induces its decoupling from Rag GTPases by covalently targeting v-ATPase subunit ATP6V1A Cys277.
EN6 is an autophagy activator that simultaneously upregulates lysosomal vacuolar H(+)-ATPase (v-ATPase) activity and induces its decoupling from the Rag GTPases by covalently targeting v-ATPase subunit ATP6V1A Cys277. EN6 blocks mTORC1 lysosomal recruitment & activation (1-4 hr 25 μM EN6 pretreatment prior to 10-min amino acids (AA) stimulation of AA-starived HEK293) and clears cellular TDP-43 aggregates (25 μM; U2OS with inducible TDP-43). When administered in mice in vivo (50 mg/kg ip.), EN6 inhibits mTORC1 signaling and activates autophagy in both skeletal muscle and heart tissue. Unlike bafilomycin A1 (BafA1), EN6 activates, but not inhibits v-ATPase catalytic activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2724SML3768EMU029431
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Atp6v1a
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)