Fortfahren mit
SML2722
MU140
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Methyl-4-(9-(2-phenyl-phenyl)-7-oxa-2-aza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-3-yl)-1H-pyrazole, 3-(Biphenyl-2-yl)-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)furo[3,2-b]pyridine, 3-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-furo[3,2-b]pyridine, MU1210 inactive control, MU1210 negative control, VN270, VN339 inactive control, VN339 negative control
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 398,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H17N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.40
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(N=C1)C=C1C2=CC=C(OC=C3C4=C(C5=CC=CC=C5)C=CC=C4)C3=N2
InChI key
QSBNKGGRYOLZND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive (negative) control for the cdc-like kinase (cdc2-like kinase) CLK1, CLK2, CLK4, and homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) inhibitor MU1210.
MU140 is a structure analog of and the recommended inactive (negative) control for MU1210, an inhibitor against cdc-like kinase (cdc2-like kinase) CLK1, CLK2, CLK4, and homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2). MU140 exhibits no inhbitory potency toward CLK1/2/3/4, DYRK1a/1b/2 or HIPK1/2/3 (IC50 >3 μM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2713SML3699SML0815
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)