Fortfahren mit
SML2737
AER-271
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)-4-chlorophenyl dihydrogen phosphate, AER-270 phosphate, AER-270 precursor, AER-270 prodrug, IMD-0354 phosphate, IMD-0354 precursor, IMD-0354 prodrug, N-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-5-chloro-2-(phosphonooxy)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 331,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9ClF6NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)O[P](=O)(O)O
InChI key
WSHXPHFIHYXZKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AER-271 is a phosphonate precursor (prodrug) form of the selective aquaporin 4 (AQP4) inhibitor IMD-0354 (AER-270; hu/m/r IC50 = 420/390/210 nM using respective CHO AQP4 transfectants) with >5000-fold enhanced solubility. AER-271 is rapidly converted to AER-270 in vivo (plasma AER-270 Cmax = 500 ng/mL or 1.75 μM, 20 min post 10 mg AER-271/kg i.p.; C57BL/6 mice) and exhibits therapeutic efficacy in rodent models of brain damage by cardiac arrest or ischemic stroke (5-10 mg/kg ip. & 0.08 mg/h sc. in mice; 1-10 mg/kg iv. in rats).
Phosphonate precursor (prodrug) of the selective aquaporin 4 (AQP4) inhibitor IMD-0354 (AER-270) with in vivo efficacy in rodent models of brain damage.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I3159401482
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
The IKK-2 Inhibitor V, also referenced under CAS 978-62-1, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)