Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 103,00 € 87,55 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 329,00 € 279,65 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21ClN3O5S2·Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
493.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 87,55
Listenpreis€ 103,00Sparen Sie 15%Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na]N(CCc2cc(c(cc2)OC)[S](=O)(=O)NC(=S)NC)C(=O)c1c(ccc(c1)Cl)OC
InChI
1S/C19H22ClN3O5S2.Na/c1-21-19(29)23-30(25,26)17-10-12(4-6-16(17)28-3)8-9-22-18(24)14-11-13(20)5-7-15(14)27-2;/h4-7,10-11H,8-9H2,1-3H3,(H3,21,22,23,24,29);/q;+1/p-1
InChI key
SUEVHDKFEXAKAF-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
HMR-1098 is a potent and selective blocker of the sarcolemmal ATP-sensitive K+ (sarcKATP) channel. HMR 1098 is inhibits Kir6.2/SUR1-composed KATP channels.
potent and selective blocker of the sarcolemmal ATP-sensitive K+ (sarcKATP) channel
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description - | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?