Fortfahren mit
SML2782
Br-PBTC
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-7-Bromo-N-(piperidin-3-yl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide, 7-Bromo-N-(3R)-3-piperidinylbenzo[b]thiophene-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrN2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 63,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC(C=CC=C2Br)=C2S1)N[C@@H]3CCCNC3
InChI
1S/C14H15BrN2OS/c15-11-5-1-3-9-7-12(19-13(9)11)14(18)17-10-4-2-6-16-8-10/h1,3,5,7,10,16H,2,4,6,8H2,(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
LRYYPTVUWGMZQB-SNVBAGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Br-PBTC is a selective and potent type II positive allosteric modulator (PAM) that potentiates the opening of the nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) subtypes containing α4β2, α2β2 and α2β4 subunits. Br-PBTC potentiates opening and reactivates desensitized (α4β2)2α4 nAChRs. It appears that Br-PBTC interacts with extracellular C-terminus of α2 or α4 in association with nearby parts of the α subunit.
selective and potent type II PAM that potentiates the opening of the nAChR subtypes containing α4β2, α2β2 and α2β4 subunits.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)