Fortfahren mit
SML2798
CH625
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-1-(4-Hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,4′-Dihydroxy-2′,6′-dimethoxychalcone, ZINC95910725
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 60,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CH625 is a potent and selective competitive inhibitor of CYP4X1 that decreases tumor burden, increases survival in glioma intracranial and subcutaneous model in rats. CH625 normalizes tumor vasculature in the C6 and GL261 gliomas through tumor-associated macrophages (TAMs) reprograming and inhibition of VEGF and TGF-β production.
potent and selective competitive inhibitor of CYP4X1 that decreases tumor burden, increases survival in gliomas
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IDF00078IDF00125IDF00077
description
≥98% (HPLC)
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)