Merck
SML2809
WNK463
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(1,1-Dimethylethyl)-1-[1-[5-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-pyridinyl]-4-piperidinyl]-1H-imidazole-5-carboxamide, N-tert-Butyl-1-(1-(5-(5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridin-2-yl)piperidin-4-yl)-1H-imidazole-5-carboxamide
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24F3N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1nnc([o]1)c2cnc(cc2)N3CCC(CC3)[n]4cncc4C(=O)NC(C)(C)C
InChI
1S/C21H24F3N7O2/c1-20(2,3)27-17(32)15-11-25-12-31(15)14-6-8-30(9-7-14)16-5-4-13(10-26-16)18-28-29-19(33-18)21(22,23)24/h4-5,10-12,14H,6-9H2,1-3H3,(H,27,32)
InChI key
HWSHOMMVLGBIDN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, highly selective & potent ATP-competitive inhibitor against with-No-Lysine (K) kinases WNK1-4 with in vivo efficacy in rodent models of hypertension.
WNK463 is a high-affinity, ATP-competitive inhibitor against with-No-Lysine (K) kinases (hWNK1/3/4 IC50 = 5/6/9 nM with MBP & 1 μM ATP, hWNK2 IC50 = 1 nM with MBP & 2 μM ATP, hWNK1 IC50 = 41 nM with OSR1 & 0.5 μM ATP; hWNK1/4 KD = 3.71/3.84 by SPR), exhibiting weak affinity against only two other human kinases among a panel of 442. WNK463 downregulates the overexpressed OSR1 phosphorylation level in HEK293 cells (IC50 = 106 nM; 1 hr) and displays in vivo efficacy in rodent hypertension models (1-10 mg/kg in rats p.o., 10 mg/kg in hWNK1 transgenic mice p.o.) with good orally availability (F = 100%/mice & 74%/rats post 1.5 mg/kg p.o.).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)