Fortfahren mit
SML2816
BS46 bromide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1R,2R,4S,5S,7S)-7-[({4-Fluoro-2-(thiophen-2-yl)phenyl}carbamoyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-9-ium bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22BrFN2O3S
Molekulargewicht:
469.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 63,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=C(NC(O[C@@H]2C[C@H]([C@@H]3[C@H]4O3)[N+](C)(C)[C@H]4C2)=O)C(C5=CC=CS5)=C1.[Br-]
Biochem/physiol Actions
BS46 is a highly potent and selective muscarinic acetylcholine receptor antagonist that exhibits 33-fold preference for M3R (M3 muscarinic acetylcholine receptor) over M2R. It fully inhibits carbachol-induced inositol monophosphate accumulation as well as ?-arrestin recruitment at M3Rs. BS46 exhibits 100,000-fold selectivity for muscarinic receptors against 21 aminergic and peptidergic GPCRs.
highly potent and selective M3 muscarinic acetylcholine receptor (M3R) antagonist that exhibits 33-fold preference for M3R over M2R
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0194
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)