Fortfahren mit
SML2817
BAY-1797
≥98% (HPLC), P2X4 antagonist, powder
Synonym(e):
N-(4-(3-Chlorophenoxy)-3-sulfamoylphenyl)-2-phenylacetamide, N-[3-(Aminosulfonyl)-4-(3-chlorophenoxy)phenyl]benzeneacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 319,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17ClN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.88
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 98,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BAY-1797, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(OC2=C(C=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)S(=O)(N)=O)=C1
InChI key
CSJYMAFXYMYNCK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-1797 orally available, potent and selective P2X4 antagonist that is suitable for in vivo studies in rodents. BAY-1797 exhibits potent anti-inflammatory and anti-nociceptive effects in mouse CFA inflammatory pain model.
potent and selective P2X4 antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H94532B25SML2818TA9H998A3948
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)