Fortfahren mit
SML2835
SGC-CAMKK2-1N
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Chloro-4-(5-phenylfuro[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid, SGC-CAMKK2-1 inactive control, SGC-CAMKK2-1 negative control, YL-36 inactive control, YL-36 negative control
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12ClNO3
Molekulargewicht:
349.77
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and negative control for the potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor SGC-CAMKK2-1 (YL-36).
SGC-CAMKK2-1N is an inactive analog of and negative control for the potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor SGC-CAMKK2-1 (YL-36). SGC-CAMKK2-1N inhibits CaMKK2 with an IC50 of 27 μM in cell-free assays (IC50 = 30 nM by SGC-CAMKK2-1) and shows no cellular potency.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2834SML3294SML2220
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)