Fortfahren mit
SML2843
NS3623
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(3-Trifluoromethylphenyl)-3-[2-(1H-tetrazol-5-yl)-4-bromophenyl]urea, N-[4-Bromo-2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]-N′-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, NS 3623
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 468,00
€ 397,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10BrF3N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)Br)c3[nH]nnn3
InChI
1S/C15H10BrF3N6O/c16-9-4-5-12(11(7-9)13-22-24-25-23-13)21-14(26)20-10-3-1-2-8(6-10)15(17,18)19/h1-7H,(H2,20,21,26)(H,22,23,24,25)
InChI key
JXPULDIATMTIIN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NS3623 is a potent and selective activator of KV11.1 (hERG) and KV4.3 channels. It activates the IKr and Ito currents and exhibits antiarrhythmic activity. NS3623 may also act as a partial blocker of KV11.1 channels.
potent and selective activator of KV11.1 (hERG) and KV4.3 channels; antiarrhythmic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)