Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,60 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 256,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22BrN5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(Br)C=C(NC(NC2=CN=C(C)C=N2)=O)C(OC[C@H]3OCCNC3)=C1
InChI
1S/C18H22BrN5O3/c1-11-5-16(27-10-13-8-20-3-4-26-13)15(6-14(11)19)23-18(25)24-17-9-21-12(2)7-22-17/h5-7,9,13,20H,3-4,8,10H2,1-2H3,(H2,22,23,24,25)/t13-/m0/s1
InChI key
SYYBDNPGDKKJDU-ZDUSSCGKSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2603618 (LCI-1) is a potent and selective checkpoint kinase 1 (Chk1) inhibitor (IC50 = 7 nM) that produces a cellular phenotype identical to that reported upon Chk1 depletion by RNAi. LY2603618 prevents doxorubicin-induced Chk1 autophosphorylation (IC50 = 52 nM; HeLa), allowing cells to traverse the G2/M checkpoint and proceed into mitosis with unresolved replicated chromosomes. LY2603618 renders mutant p53, but not wild-type, HT-29 colon cancer cells more sensitive to gemcitabine both in vitro and in mice in vivo.
Potent and selective checkpoint kinase 1 (Chk1) inhibitor that renders mutant p53 cancer cells more sensitive to DNA-damaging agents in vitro and in vivo.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?