Fortfahren mit
SML2859
AB-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1R,4R,5R)-rel-4-(4-Hydroxyphenyl)-6-methyl-3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-ene-1-methanol, (1R,4R,5R)-rel-l-4-(5-(Hydroxymethyl)-8-methyl-3-oxabicyclo[3.3.1]non-7-en-2-yl))-phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 413,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H](C3C[C@](C1)(CC=C3C)CO)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H20O3/c1-11-6-7-16(9-17)8-14(11)15(19-10-16)12-2-4-13(18)5-3-12/h2-6,14-15,17-18H,7-10H2,1H3/t14?,15-,16+/m0/s1
InChI key
XXIFNRNIQJKFLP-MERJSTESSA-N
Biochem/physiol Actions
AB-1 is a highly selective estrogen receptors ERα and ERβ modulator over G protein-coupled estrogen receptor GPER. AB-1 is an agonist of ER transcriptional activity, but it acts as an antagonist of rapid signaling through ERα.
highly selective estrogen receptors ERα and ERβ modulator over G protein-coupled estrogen receptor GPER
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3981SAB2107697SML2539
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to gray
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)