Fortfahren mit
SML2862
MC1742
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(4-(Biphenyl-4-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-ylthio)-N-hydroxypentanamide, 5-[(4-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-1,6-dihydro-6-oxo-2-pyrimidinyl)thio]-N-hydroxypentanamide, MC 1742, MC-1742
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
€ 108,80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
€ 430,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 108,80
Listenpreis€ 128,00Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(CCCCC(=O)NO)c1[nH][c](cc(n1)c2ccc(cc2)c3ccccc3)=O
InChI
1S/C21H21N3O3S/c25-19(24-27)8-4-5-13-28-21-22-18(14-20(26)23-21)17-11-9-16(10-12-17)15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-7,9-12,14,27H,4-5,8,13H2,(H,24,25)(H,22,23,26)
InChI key
AOFVDNFTELWRHV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Histone deacetylases inhibitor against class I (HDAC1/2/3/8), IIB (HDAC6/10), IV (HDAC11) HDACs with anti-cancer and HIV latency reativation potency.
MC1742 is a uracil-based hydroxyamide (UBHA) that acts as a subtype-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor (IC50: class I HDAC1/2/3/8 = 100/110/20/610 nM, class IIB HDAC6/10 = 7/40 nM, class IV HDAC11 = 100 nM, class IIA HDAC4/5/7/9 >50 μM). MC1742 exerts greater antiproliferation potency than SAHA in sarcoma cancer stem cell (CSC) cultures (MC1742/SAHA IC50 in μM = 0.25/1/RD, 1.12/1.13//MG-63, 1.4/3.92/SK-ES-1 post 72-hr treatment) and effectively reactivates HIV from latency (EC50 = 350 nM; JLAT 10.6 cells) by upregulating histone acetylation at the HIV promoter without activating T cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)