Fortfahren mit
SML2864
Loviride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-[(2-Acetyl-5-methylphenyl)amino]-2,6-dichloro-benzeneacetamide, (±)-2-(6-Acetyl-m-toluidino)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide, R 89439
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.23
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 53,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1)Cl)C(Nc2c(ccc(c2)C)C(=O)C)C(=O)N
InChI
1S/C17H16Cl2N2O2/c1-9-6-7-11(10(2)22)14(8-9)21-16(17(20)23)15-12(18)4-3-5-13(15)19/h3-8,16,21H,1-2H3,(H2,20,23)
InChI key
CJPLEFFCVDQQFZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Loviride is an orally available, potent and selective inhibitor of reverse transcriptase HIV-1 that inhibits HIV replication in cells. Also, loviride inhibits replication of HIV-2 and SIV in cells.
Orally available, potent and selective inhibitor of reverse transcriptase HIV-1 that inhibits HIV replication in cells
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1012065PHR1254BP1194
Acyclovir United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012065
Acyclovir
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)