Fortfahren mit
SML2877
SARS-CoV-2 main protease inhibitor 11a
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
N-((S)-3-cyclohexyl-1-oxo-1-((S)-1-oxo-3-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)propan-2-ylamino)propan-2-yl)-1H-indole-2-carboxamide, N-[(1S)-1-(Cyclohexylmethyl)-2-[[(1S)-1-formyl-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-1H-indole-2-carboxamide, SARS-CoV-2 3CLpro inhibitor 11a, SARS-CoV-2 Mpro inhibitor 11a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 514,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.55
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.54
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC1CCCCC1)C(N[C@@H](C[C@H]2C(NCC2)=O)C=O)=O)C3=CC4=CC=CC=C4N3
InChI key
HPKJGHVHQWJOOT-ZJOUEHCJSA-N
Biochem/physiol Actions
COVID-19 corona virus SARS-CoV-2 main protease (Mpro; 3CLpro) substrate site Cys145 covalent inhibitor with low cytotoxicity in Vero E6 cultures.
Inhibitor 11a is a COVID-19 corona virus SARS-CoV-2 inhibitor that covalently targets the main protease (Mpro; a.k.a. 3C-like protease or 3CLpro) substrate site Cys145 (IC50 = 53 nM; 10 min pre-incubation with 30 nM SARS-CoV-2 Mpro prior to the addition of 20 μM substrate). Inhibitor 11a effectively inhibits SARS-CoV-2 replication in Vero E6 cultures (IC50 = 0.53 μM 24 h post infection with MOI = 0.05; cytotoxicity CC50 >100 μM) with good pharmacokinetic properties in mice in vivo (5 mg/kg via i.p. or i.v.).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)