Fortfahren mit
SML2880
SGC-CLK-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4-(6-methoxypyrazolo[1,5-b]pyridazin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15F3N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(OC)=CC(NC2=NC=CC(C3=C(C=C4)N(N=C3)N=C4OC)=N2)=C1
InChI
1S/C19H15F3N6O2/c1-29-13-8-11(19(20,21)22)7-12(9-13)25-18-23-6-5-15(26-18)14-10-24-28-16(14)3-4-17(27-28)30-2/h3-10H,1-2H3,(H,23,25,26)
InChI key
GJYVLTPTDBQQCY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective CLK1/2/4 inhibitor with good kinome-wide selectivity
SGC-CLK-1 is a potent and selective CLK1/2/4 inhibitor (IC50 = 13/4/46 nM by enzyme assay; IC50 = 165/70/100 nM by cell-based NanoBRET assay) with good kinome-wide selectivity (by 403-panel KINOMEscan). SGC-CLK-1 inhibits CLK3 at significantly higher concentrations (IC50 = 363 nM by enzyme assay) and causes only partial STK16 inhibition by cell-based NanoBRET assay.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2650SML2649SML2951
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)