Fortfahren mit
SML2882
NRT-870-59
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Imino-?5-?methyl-?2-?phenyl-thieno[3,?2-?c]?pyridine-?4,?6(5H,?7H)?-?dione, 7-imino-5-methyl-2-phenylthieno[3,2-c]pyridine-4,6(5H,7H)-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(C(N1C)=O)C2=C(C=C(C3=CC=CC=C3)S2)C1=O
InChI
1S/C14H10N2O2S/c1-16-13(17)9-7-10(8-5-3-2-4-6-8)19-12(9)11(15)14(16)18/h2-7,15H,1H3
InChI key
IGPZTAJCUQIMOK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NRT-870-59 is a potent and selective reversible inhibitor of PTP4A3 tyrosine phosphatase that exhibits potent cytotoxicity against human ovarian and breast cancer cells grown as spheroids. NRT-870-59 does not inhibit oncogenic dual specificity phosphatase CDC25B.
potent and selective reversible inhibitor of PTP4A3 tyrosine phosphatase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH9C6D7211AABH9C148713CIAH987F1C64
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)