Fortfahren mit
SML2885
Ac-SDKP trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Ac-SDKP-OH trifluoroacetate, Ac-Ser-Asp-Lys-Pro-OH trifluoroacetate, AcSDKP trifluoroacetate, Goralatide trifluoroacetate, N-acetyl-L-seryl-L-a-aspartyl-L-lysyl-L-proline trifluoroacetate, N-acetyl-Ser-Asp-Lys-Pro-OH trifluoroacetate, Tβ4 (1-4) trifluoroacetate, Thymosin β4 (1-4) trifluoroacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H33N5O9 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
487.50 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
€ 78,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Originally characterized as a "spleen colony-forming units (CFU-S) inhibitor" for its activity against hematopoietic pluripotent stem cell proliferation, Ac-SDKP (Goralatide) is an immunomodulatory and pro-angiogenic tetrapeptide derived from the N-terminal end of thymosin β4 (Tβ4 aa 1-4) via sequential enzymatic actions of meprin-α and prolyl-oligopeptidase (POP), while angiotensin converting enzyme (ACE) mediates Ac-SDKP degradation. In animal heart, kidney and brain injury studies, Ac-SDKP ameliorates end-organ damage by promoting angiogenesis, as well as by reducing inflammation and fibrosis.
Thymosin β4 (Tβ4)-derived immunomodulatory and pro-angiogenic peptide with in vivo anti-inflammatory and anti-fibrotic efficacy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6677
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)