Direkt zum Inhalt
SML2902
LP-922056
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-((6-Chloro-7-cyclopropylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, LP 922056
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9ClN2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(ncnc2SCC(=O)O)c(c1Cl)C3CC3
InChI
1S/C11H9ClN2O2S2/c12-10-7(5-1-2-5)8-9(18-10)11(14-4-13-8)17-3-6(15)16/h4-5H,1-3H2,(H,15,16)
InChI key
LJYRIWUQISYYHA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LP-922056 is an orally active, potent and selective NOTUM pectinacetylesterase inhibitor that activates Wnt signaling. LP-922056 stimulates endocortical bone formation in rodents and in humanized NOTUM mouse line.
orally active, potent and selective NOTUM pectinacetylesterase inhibitor that activates Wnt signaling and stimulates bone formation
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)