Fortfahren mit
SML2905
Rovatirelin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-{N-[(4S,5S)-(5-methyl-2-oxooxazolidine-4-yl)carbonyl]-3-(thiazol-4-yl)-l-alanyl}-(2R)-2-methylpyrrolidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 74,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H]3NC(=O)O[C@H]3C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C
InChI
1S/C16H22N4O4S/c1-9-4-3-5-20(9)15(22)12(6-11-7-25-8-17-11)18-14(21)13-10(2)24-16(23)19-13/h7-10,12-13H,3-6H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,23)/t9-,10+,12+,13+/m1/s1
InChI key
WTXWDXWZGJGIHV-URBCHYCLSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active and brain-penetrant thyrotropin-releasing hormone (TRH) mimetic with higher potency than taltirelin in vitro and in vivo.
Rovatirelin is an orally active and brain-penetrant thyrotropin-releasing hormone (TRH) mimetic with higher receptor affinity than taltirelin (Ki = 702 nM vs 3877 nM, repectively). Rovatirelin oral administration in rats (10 or 30 mg/kg p.o.) upregulates locus coeruleus (LC) c-Fos expression and medial prefrontal cortex (mPFC) extracellular noradrenaline (NA), being more potent than taltirelin in enhancing spontaneous firing activity of isolated rat LC noradrenergic neurons in vitro (10-1000 nM) and rat locomotor activity in vivo (10 or 30 mg/kg p.o.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1286402
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)