Fortfahren mit
SML2906
ERGi-USU
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[2-(2-Thiazolyl)diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[2-Thiazolylazo]-2-naphthol, NSC139021, TAN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 63,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint brown to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(ncc1)N=Nc2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H
InChI key
IOMXCGDXEUDZAK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ERGi-USU is a selective and potent inhibitor of growth of ERG positive cancer cell lines, while spearing normal prostate or endothelial cells. It potently inhibits growth of ERG positive VCaP xenografts in mice. ERGi-USU is a potent and selective ligand of the ribosomal atypical kinase RIOK2 (right open reading frame (RIO) kinase 2) that induces ribosomal stress.
potent and selective ligand of the ribosomal atypical kinase RIOK2; inhibitor of growth of ERG positive cancer cell lines
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA032022HPA026851SAB1411086
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faint brown to dark red
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)