Fortfahren mit
SML2914
EMI1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(1,3-benzoxazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one, 3-(2-Benzoxazolyl)-7-(diethylamino)coumarin, 3-(Benzoxazol-2-yl)-7-diethylamino-2H-benzopyran-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 63,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC)(CC)c1cc2[o][c](c(cc2cc1)c3nc4c([o]3)cccc4)=O
InChI
1S/C20H18N2O3/c1-3-22(4-2)14-10-9-13-11-15(20(23)25-18(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-17(16)24-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UJOQSHCJYVRZKJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EMI1 (ChemBridge 5213777) is a call penetrant and potent inhibitor of EGFR signaling in EGFR L858R/T790M/C797S and ex19del/T790M/C797S triple mutants associated with drug-resistant NSCLC. Additionally, EMI1 potently depolymerized interphase microtubules, disrupts spindle formation and induced mitotic block in PC9 EGFR ex19del/T790M/C797S cells. EMI1 exhibits potent anti-proliferative activity against various cancer cell lines.
call penetrant and potent inhibitor of EGFR signaling in EGFR L858R/T790M/C797S triple mutants associated with drug-resistant NSCLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0710F0700000H9039
Furosemid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0700000
Furosemid
description
≥98% (HPLC)
description
PRECISIO ®Kinase, recombinant
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
from bovine, ≥90%
form
powder
form
frozen liquid
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
1.4 M NH4OH: soluble 25 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)