Fortfahren mit
SML2937
iHAP1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)(4-methoxyphenyl)methanone, 2-Chloro-10-(4-methoxybenzoyl)-10H-phenothiazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14ClNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 78,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c4c1cccc4)C(=O)c3ccc(cc3)OC
InChI key
CSWHYHPUEDNIQY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
iHAP1 is a potent activator of protein phosphatase 2A (PP2A) that allosterically facilitates assembly and activation of PP2A holoenzyme complex consisting PPP2R1A, PPP2R5E (B56ε, regulatory), and PPP2CA subunits. iHAP1 induces dephosphorylation of MYBL2 transcription factor on Ser241, causing irreversible cell cycle arrest of leukemia and other cancer cells in prometaphase. iHAP1 exhibits significant antitumor activity and lack of toxicity in T-ALL xenograft mice models. Normal CD34+ HSPCs are appears to be resistant to iHAP1. iHAP1 does not inhibit dopamine receptor D2.
potent allosteric activator of protein phosphatase 2A (PP2A) containing regulatory subunit PPP2R5E (B56ε)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0055145M1HPA071310
description
≥98% (HPLC)
description
clone 2C1-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)