Fortfahren mit
SML2955
Mirodenafil dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[3-(5-Ethyl-4,5-dihydro-4-oxo-7-propyl-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]-1-piperazineethanol, dihydrochloride, 5-Ethyl-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-3,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, dihydrochloride, 5-Ethyl-3,5-dihydro-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, dihydrochloride, SK 3530 dihydrochloride, SK-3530 dihydrochloride, SK3530 dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H37N5O5S·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
604.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 76,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N4CCN(CC4)CCO)c1cc(c(cc1)OCCC)c2[nH][c](c3[n](cc(c3n2)CCC)CC)=O.Cl.Cl
InChI
1S/C26H37N5O5S.2ClH/c1-4-7-19-18-30(6-3)24-23(19)27-25(28-26(24)33)21-17-20(8-9-22(21)36-16-5-2)37(34,35)31-12-10-29(11-13-31)14-15-32;;/h8-9,17-18,32H,4-7,10-16H2,1-3H3,(H,27,28,33);2*1H
InChI key
CKPHITUXXABKDL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mirodenafil (SK3530) is an orally active, highly potent and selective phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor (IC50 = 338 pM). with therapeutic efficacy in various ED models in vivo. Comparing to sildenafil, mirodenafil shows ~10-times higher PDE5 selectivity in vitro and remains longer in the plasma and corpus cavernosum following oral dosing at 40 mg/kg in rats in vivo.
Orally active, highly potent and selective phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor with ED therapeutic efficacy in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML30331711010
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)