Fortfahren mit
SML2971
K03861
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[4-(2-Aminopyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-trifluoromethylphenyl]urea, AUZ 454, AUZ-454, AUZ454, CCG 269702, CCG-269702, CCG269702, K 03861, K-03861, N-[4-[(2-Amino-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]-N′-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H26F3N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4n[c]([nH]cc4)=N)CN2CCN(CC2)C
InChI
1S/C24H26F3N7O2/c1-33-10-12-34(13-11-33)15-16-2-3-18(14-20(16)24(25,26)27)31-23(35)30-17-4-6-19(7-5-17)36-21-8-9-29-22(28)32-21/h2-9,14H,10-13,15H2,1H3,(H2,28,29,32)(H2,30,31,35)
InChI key
PWDLXPJQFNVTNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-binding, cyclin-competitive, type II CDK2 inhibitor that selectively targets the DFG-out conformation.
K03861 is an ATP site-binding, cyclin-competitive, type II CDK2 inhibitor that selectively targets and locks the kinase in its inactive DFG-out conformation (CDK2 Kd = 50 nM, DFG-out stabilizing CDK2-C118L/A144C mutant Kd = 9.7 nM without vs. 134.1 nM with bound cycB; CDK2-C118L/A144C-cycA IC50 = 0.8 μM), rendering it incompatible for cyclin bining. K03861 selectively inhibits CDK2-C118L/A144C over CycA-bound wt CDK2 by in vitro kinase assay (IC50 = 0.8 vs. >10 μM) and inhibits the proliferation of immortalized multipotent otic progenitor (iMOP) murine cell line (by 81% and 92%, resepectively, at 0.1 and 1.0 μM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA066915SML2173EMU066861
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Mphosph9
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)