Fortfahren mit
SML2980
G6PDi-1
≥98% (HPLC), G6PD inhibitor, powder
Synonym(e):
4-([5-oxo-6H,7H,8H,9H-cyclohepta[d]pyrimidin-2-yl]amino)thiophene-2-carbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 89,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
G6PDi-1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC(NC2=NC=C3C(CCCCC3=N2)=O)=CS1
InChI
1S/C14H12N4OS/c15-6-10-5-9(8-20-10)17-14-16-7-11-12(18-14)3-1-2-4-13(11)19/h5,7-8H,1-4H2,(H,16,17,18)
InChI key
USWCHVCZOGGQQA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
G6PDi-1 is a cell penetrant potent and selective nonsteroidal inhibitor of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD). G6PDi-1 strongly depletes NADPH in lymphocytes. It decreases inflammatory cytokine response in macrophages, and suppresses respiratory burst in neutrophils.
cell penetrant potent and selective nonsteroidal inhibitor of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Una vez resuspendido en DMSO (5 mM), ¿cuánto tiempo es estable el producto?
    1 answer
    1. Solution stability of this product in DMSO has not been determined. However, other sources state that this compound is stable for 1 month at -20°C in DMSO. Note that this information has not been validated.