Fortfahren mit
SML3014
KL101
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2-(2,4-Dimethylphenyl)-2,6-dihydro-4H-thieno[3,4-c]pyrazol-3-yl)-3,4-dimethyl-benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C(NC2=C(CSC3)C3=NN2C4=C(C)C=C(C)C=C4)=O)C=C1C
InChI
1S/C22H23N3OS/c1-13-5-8-20(16(4)9-13)25-21(18-11-27-12-19(18)24-25)23-22(26)17-7-6-14(2)15(3)10-17/h5-10H,11-12H2,1-4H3,(H,23,26)
InChI key
FJKKXWLUKJOWNU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KL101 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. It selectively stabilizes CRY1 through interaction with FAD-binding pocket. KL101 strongly enhanced brown adipocyte differentiation in culture. KL101 showed no or only minor effects on CKIδ, CKIα and CK2 activities in vitro.
circadian clock modulator that selectively stabilizes CRY1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2999SML1032SAB2108909
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)