Fortfahren mit
SML3018
TH1834
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(5-(4-((Phenethyl(4-(4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenoxy)butyl)amino)methyl)phenyl)-2H-tetrazol-2-yl)acetic acid dihydrochloride, 2H-Tetrazole-2-acetic acid, 5-[4-[[(2-phenylethyl)[4-[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenoxy]butyl]amino]methyl]phenyl]-, hydrochloride (1:2), TIP60i
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H40N6O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
641.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)CN1N=C(C2=CC=C(CN(CCC3=CC=CC=C3)CCCCOC4=CC=C(CN5CCCC5)C=C4)C=C2)N=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI key
HYXIFSOROZPMMU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective HAT Tip60 inhibitor
TH1834 is a cell penetrant, potent and selective histone acetyltransferase (HAT) Tip60 inhibitor that interact with active binding pocket of Tip60. TH1834 induces apoptosis and increased unrepaired DNA damage in breast and prostate cancer cell lines but not control MCF10A cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)