Fortfahren mit
SML3025
BAY-784
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BAY-784, (2S)-N-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)sulfonyl-1′,1′-dioxo-spiro[indoline-3,4′-thiane]-5-carboxamide, (2S)-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-1,2,2?,3?,5?,6?-hexahydro-spiro[3H-indole-3,4?-[4H]thiopyran]-5-carboxamide 1?,1?-dioxide, BAY 1214784, BAY-1214784
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H26ClF4N3O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
672.11
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -120 to -100°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(CCC1(C2=C(N3S(C4=CC=C(F)C=C4)(=O)=O)C=CC(C(NCC5=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=N5)=O)=C2)[C@@H]3C6CC6)(CC1)=O
InChI
1S/C29H26ClF4N3O5S2/c30-23-14-19(29(32,33)34)15-35-24(23)16-36-27(38)18-3-8-25-22(13-18)28(9-11-43(39,40)12-10-28)26(17-1-2-17)37(25)44(41,42)21-6-4-20(31)5-7-21/h3-8,13-15,17,26H,1-2,9-12,16H2,(H,36,38)/t26-/m0/s1
InChI key
PZGSYNNVPNLHQG-SANMLTNESA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-784 is an orally available, non-toxic, potent, and selective antagonist of human Gonadotropin-Releasing Hormone Receptor [hGnRH-R], which is potently active in other species including rate, dogs and cynomolgus monkey. It partially lowered plasma luteinizing hormone levels in humans. BAY-784 exhibits favorable drug metabolism and pharmacokinetic (DMPK) profile thus is suitable for in vivo studies.
orally available, non-toxic, potent, and selective antagonist of human Gonadotropin-Releasing Hormone Receptor [hGnRH-R]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1563
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)