Fortfahren mit
SML3040
ZnDA-1H
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(3-(Bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-oxo-7,8-dihydro-2H-pyrano[3,2-g]quinolin-9(6H)-yl)-N-(2-(2-((6-chlorohexyl)oxy)ethoxy)ethyl)butanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 509,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H48ClN5O5
Molekulargewicht:
690.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ZnDA-1H is a highly selective fluorescent probe for Zn2+ that exhibits a reversible fluorescence response toward labile Zn2+ in various intracellular organelles, including the nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus in live cells. ZnDA-1H is not susceptible to intracellular pH variation
highly selective fluorescent probe for Zn2+ that exhibits a reversible fluorescence response toward labile Zn2+ in various intracellular organelles
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)