Fortfahren mit
SML3045
XL177B
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-N-(4-benzyl-5-(4-hydroxy-4-((7-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamido)-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)methyl)piperidin-1-yl)-5-oxopentyl)-9-chloro-5,6,7,8-tetrahydroacridine-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 727,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H57ClN8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
861.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 226,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CC2(O)CCN(C([C@@H](CC3=CC=CC=C3)CCCNC(C4=CC(N=C(CCCC5)C5=C6Cl)=C6C=C4)=O)=O)CC2)C=NC7=CC(NC(CCN8CCN(C)CC8)=O)=CC=C71
InChI key
UYJWYMWIVMCGQZ-PGUFJCEWSA-N
Biochem/physiol Actions
XL177B is a negative enantiomeric control for a cell penetrant, potent and highly selective covalent inhibitor of the deubiquitinating enzyme USP7 XL177A.
negative enantiomeric control for a cell penetrant, potent and highly selective covalent inhibitor of the USP7 XL177A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)