Fortfahren mit
SML3052
ppTG21 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
GLFHALLHLLHSLWHLLLHA-OH TFA salt, Gly-Leu-Phe-His-Ala-Leu-Leu-His-Leu-Leu-His-Ser-Leu-Trp-His-Leu-Leu-Leu-His-Ala TFA salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C115H173N31O22 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
2341.80 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Endosomolytic agent that facilitates cell type-specific gene editing by enabling Cas9 RNP endosome escape following receptor-mediated endocytosis.
ppTG21 is an endosomolytic agent (pI 7.7, charge +1.3 @ pH 7.4) that facilitates cell type-specific gene editing by enabling endosome escape of Cas9 ribonucleoprotein (RNP) complex following its uptake via receptor-mediated endocytosis. Following liver-specific asialoglycoprotein receptor (ASGPr)-mediated delivery of ASGPr ligand (ASGPrL)-harboring & SV40 nuclear localization sequence (NLS)-bearing S. pyogenes Cas9 (Cas9-2lig-1NLS) RNP with EMX1-targeting sgRNA, target gene editing occurs only upon coincubation of the RNP in the presence of 30 molar equiv of ppTG21 (ave 4.8% indels in HepG2 cells vs. 0.2% indels without ppTG21).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the recommended solvent to dissolve Product No. SML3052?
    1 answer
    1. This product can be dissolved in sterile distilled water.