Fortfahren mit
SML3064
Atopaxar hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(3-tert-Butyl-4-methoxy-5-morpholinophenyl)-2-(5,6-diethoxy-7-fluoro-1-imino-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanone hydrobromide, 2-(5,6-Diethoxy-7-fluoro-1,3-dihydro-1-imino-2H-isoindol-2-yl)-1-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy-5-(4-morpholinyl)phenyl]ethanone, monohydrobromide, E 5555, E-5555, E5555, ER 172594-06, ER-172594-00 hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 548,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H38FN3O5 · xHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.63 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CN1C(C2=C(C(OCC)=C(C=C2C1)OCC)F)=N)C(C=C3N4CCOCC4)=CC(C(C)(C)C)=C3OC.[xHBr]
InChI
1S/C29H38FN3O5/c1-7-37-23-15-19-16-33(28(31)24(19)25(30)27(23)38-8-2)17-22(34)18-13-20(29(3,4)5)26(35-6)21(14-18)32-9-11-36-12-10-32/h13-15,31H,7-12,16-17H2,1-6H3
InChI key
QWKAUGRRIXBIPO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Atopaxar (E5555) is an orally active, potent and selective thrombin receptor (protease-activated receptor; PAR1) antagonist (IC50 = 19 nM/E5555 vs. 490 nM/TRAP against 10 nM haTRAP for PAR-1 binding on human platelet membranes) that inhibits platelet aggregation induced by thrombin or TRAP T (human platelet IC50 = 64/31 nM against 1 u/mL Thrombin/5 μM TRAP; guinea pig IC50 = 13/97 nM against 2 u/mL Thrombin/20 μM TRAP), but not ADP, U46619, collagen, PAR-4ap or PAF. Atopaxar exhibits antithrombotic efficacy in guinea pigs and rats in vivo (10, 30, 100 mg/kg p.o.).
Orally active, potent and selective thrombin receptor (protease-activated receptor; PAR1) antagonist with antithrombotic efficacy in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3834EMU018981CB_94050315
vibrant-m
PAR humane Zellinie
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Dhx29
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)