Fortfahren mit
SML3075
MMK-1 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
GTPL6240, L-Methionine, L-leucyl-L--glutamyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-seryl-L-leucyl-L-leucyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-valyl-, LESIFRSLLFRVM trifluoroacetate, Leu-Glu-Ser-Ile-Phe-Arg-Ser-Leu-Leu-Phe-Arg-Val-Met trifluoroacetate, MMK-1 TFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C75H123N19O18S · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1610.96 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C)CCC(=O)O)CO)[C@H](CC)C)Cc2ccccc2)CCCN=C(N)N)CO)CC(C)C)CC(C)C)Cc1ccccc1)CCCN=C(N)
InChI
1S/C75H123N19O18S/c1-12-44(10)60(94-70(108)57(39-96)92-63(101)50(27-28-58(97)98)83-61(99)47(76)33-40(2)3)72(110)90-55(37-46-23-17-14-18-24-46)68(106)84-48(25-19-30-81-74(77)78)62(100)91-56(38-95)69(107)88-53(35-42(6)7)65(103)87-52(34-41(4)5)66(104)89-54(36-45-21-15-13-16-22-45)67(105)85-49(26-20-31-82-75(79)80)64(102)93-59(43(8)9)71(109)86-51(73(111)112)29-32-113-11/h13-18,21-24,40-44,47-57,59-60,95-96H,12,19-20,25-39,76H2,1-11H3,(H,83,99)(H,84,106)(H,85,105)(H,86,109)(H,87,103)(H,88,107)(H,89,104)(H,90,110)(H,91,100)(H,92,101)(H,93,102)(H,94,108)(H,97,98)(H,111,112)(H4,77,78,81)(H4,79,80,82)/t44-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,59-,60-/m0/s1
InChI key
PWBQRCXCXXGUGY-AJOXZCOLSA-N
Biochem/physiol Actions
MMK-1 is a potent and selective FPR2 (FPRL-1) agonist (Ca2+ flux EC50 <2 nM/FPR2 vs. >10 μM/FPR1 with respective HEK293 transfectants) and an effective calcium-mobilizing and chemotactic agent for human monocytes & neutrophils (1-1000 nM). MMK-1 increases pertussis toxin-sensitive inflammatory cytokines production in human monocyte cultures (50 ng/mL PT & 10 μM MMK-1), exerts anxiolytic-like activities in mice (100 pmol/mouse icv) and shows anti-alopecia efficacy in rats in vivo (100 mg/kg p.o. or 10 mg/kg i.p.).
Potent and selective FPR2 (FPRL-1) agonist and monocytes/neutrophils chemotactic agent with anti-alopecia efficacy in vivo.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)