Fortfahren mit
SML3090
EN4-2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-4-(but-2-enamidomethyl)-N-(2-(4-ethoxyphenoxy)phenyl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26N2O4
Molekulargewicht:
430.50
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
EN4-2 is a cell penetrant, potent and selective covalent c-MYC inhibitor that targets cysteine 171 located within a predicted intrinsically disordered region of MYC. EN4-2 inhibits MYC transcriptional activity, downregulates multiple MYC transcriptional targets, reduces MYC and MAX thermal stability, and impairs tumorigenesis.
cell penetrant, potent and selective covalent c-MYC inhibitor that targets cysteine 171
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)