Merck
SML3113
trans-22a
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[trans-4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl]-4-(3-pyridinyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2), trans-1-(4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl)-4-((pyridin-4-yl)methyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29N3 · 2CF3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inactive trans-isomer of and negative control for the potent and highly selective TrpV6 (CaT1, ECaC2) inhibitor cis-22a.
trans-22a is the inactive trans-isomer of and negative control for the potent and highly selective TrpV6 (CaT1, ECaC2) inhibitor cis-22a (Cd2+ influx IC50 = 3.13 μM/trans-22a vs. 320 nM/cis-22a using hTRPV6 transfected HEK293).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)