Fortfahren mit
SML3124
Gemcabene
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6,6′-Oxybis(2,2-dimethylhexanoic acid), CI-1027, PD72953
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.41
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 67,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C(CCCCOCCCCC(C(O)=O)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H30O5/c1-15(2,13(17)18)9-5-7-11-21-12-8-6-10-16(3,4)14(19)20/h5-12H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
SDMBRCRVFFHJKR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Gemcabene is an orally available lipid-regulating compound that induces both a cholesterol and triglyceride reduction by a mechanism of action not linked to agonist or antagonist activity on the PPAR-α receptors. Gemcabene down-regulates apoC-III expression. Gemcabene is primarily metabolized (glucuronidation) by UDP-glucuronosyltransferase2B7 (UGT2B7). Thus, is often used as a UGT2B7 substrate.
orally available lipid-regulating compound that induces both a cholesterol and triglyceride reduction
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1288463C0246Y0000472
Cabergolin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000472
Cabergolin
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)