Fortfahren mit
SML3130
SHetA2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-Nitrophenyl)-3-(2,2,4,4-tetramethylthiochroman-6-yl)thiourea, N-(3,4-Dihydro-2,2,4,4-tetramethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)-N′-(4-nitrophenyl)thiourea, NSC 726189, NSC-726189, NSC726189, Sulfur Heteroarotinoid A2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 342,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23N3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 84,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C(NC1=CC=C2SC(C)(CC(C)(C)C2=C1)C)NC(C=C3)=CC=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O2S2/c1-19(2)12-20(3,4)27-17-10-7-14(11-16(17)19)22-18(26)21-13-5-8-15(9-6-13)23(24)25/h5-11H,12H2,1-4H3,(H2,21,22,26)
InChI key
FWWKIYPMUZVMQG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available chemopreventive fexible heteroarotinoid (Flex-Het) that induces cancer apoptosis in cultures and in vivo independent of retinoic acid receptor (RAR).
SHetA2 is an orally available chemopreventive fexible heteroarotinoid (Flex-Het) that inhibits cancer growth in cultures (OVCAR-3/SK-OV-3/Caov-3 GI50 = 3.9/4.1/7.0 μM) and in vivo (60-100 mg/kg SiHa xenograft mice) via apoptosis induction independent of retinoic acid receptor (RAR). SHetA2 is reported to bind heatshock proteins HSPA5 (GRP78, BiP), HSPA8 (HSC70, HSP73, HSPA10), HSPA9 (GRP75), resulting in cyclin D1 degradation.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)