Fortfahren mit
SML3138
cGAMPFluo
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Cyclic(3-O-(6-[fluoresceinyl]aminohexylcarbamoyl)guanosine-(2-5)-monophosphate-adenosine-(3-5)-monophosphate), sodium salt, c[3′-Fluo-AHC-G(2′,5′)pA(3′,5′)p]form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 516,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H46N12Na2O20P2
Molekulargewicht:
1218.87
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Storage condition:
protect from light
€ 516,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage condition
protect from light
color
orange to dark orange-red
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
cGAMPFluo is a fluorescein labeled analog of cyclic dinucleotide cGAMP, which after encapsulation can be used to study and verify internalization/delivery of cGAMP. Similarly to cGAMP it is not cell-permeable. λexc 494 nm and λem 517 nm.
fluorescein labeled analog of cyclic dinucleotide cGAMP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1229A6904SML1957
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
90-95%
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
90-95%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
orange to dark orange-red
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)