Fortfahren mit
SML3157
X77
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(αR)-N-Cyclohexyl-α-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl](1H-imidazol-5-ylcarbonyl)amino]-3-pyridineacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H33N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C([C@H](N(C(C1=CN=CN1)=O)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2)C3=CN=CC=C3)NC4CCCCC4
InChI
1S/C27H33N5O2/c1-27(2,3)20-11-13-22(14-12-20)32(26(34)23-17-29-18-30-23)24(19-8-7-15-28-16-19)25(33)31-21-9-5-4-6-10-21/h7-8,11-18,21,24H,4-6,9-10H2,1-3H3,(H,29,30)(H,31,33)/t24-/m1/s1
InChI key
MUNFBYOTGGMQOS-XMMPIXPASA-N
Biochem/physiol Actions
High affinity non-covalent inhibitor of the SARS-CoV-2 main protease (SARS-CoV-2 Mpro); reference standard in number of docking and x-ray studies
X77 is considered as a reference standard in number of docking and x-ray studies. X77 is a high affinity non-covalent inhibitor of the SARS-CoV-2 main protease (SARS-CoV-2 Mpro). Its calculated dissociation constant (Kd) is 0.057 μM. X77 is an analog of ML188 a selective non-covalent SARS-CoV 3CLpro inhibitor (IC50 = 1.5 μM).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)